Learn More
Kartell™ Teströhrchenkappen
Artikelnummer. 10182181
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 mm Teströhrchen
16 mm Teströhrchen
Reagenzgläser mit 24 mm Durchmesser
Reagenzgläser mit 35 mm Durchmesser
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10182181 14 mm 16 mm Teströhrchen 100 Stück
10749651 10,5 mm 12 mm Teströhrchen 100 Stück
10737721 22 mm Reagenzgläser mit 24 mm Durchmesser 100 Stück
10254331 33 mm Reagenzgläser mit 35 mm Durchmesser 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10182181 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0065100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.20 CHF
    4.11 CHF / 100 Stück
    Sparen 0.09 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reduzieren Sie das Risiko von Probenkontamination und Verschütten mit einer Polyethylen-Kappe. Kartell™ Reagenzglasverschlüsse sind speziell für die Aufnahme von sowohl Plastik- als auch gläsernen Reagenzgläsern konzipiert.
  • Aus PE
  • Geeignet für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE/IVD
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Material Polyethylen
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm Teströhrchen