Learn More
Kartell™ Plastilab™ Reagenzglasdeckel
Artikelnummer. 12697805
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14,5 mm
16 mm
28 mm
38 mm
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12697805 38 mm 100 Stück
10346301 14,5 mm 100 Stück
10356301 16 mm 100 Stück
10316351 28 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12697805 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0065800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00 CHF
    12.63 CHF / 100 Stück
    Sparen 0.37 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Passend für Reagenzgläser aus Kunststoff oder Glas.
  • Aus Polyethylen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Produkttyp Verschlusskappe für Reagenzglasstopfen