Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Plattformschüttler
Artikelnummer. p-7159139 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Aufnahmevermögen:
Röhrchen
Artikelnummer. 10490243
Marke: IKA™ L001830
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Befestigung mit individuellem Array zur Aufnahme von Reagenzgläsern auf einem Plattformschüttler.
  • Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
  • Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reagenzglasadapteraufsatz
Beschreibung Teströhrchenadapteraufsatz
Modell Modell MS 1.34
Zur Verwendung mit (Geräte) Universalbefestigung, Schüttler