Learn More
IKA™ Reagenzglasbefestigung für IKA Plattformschüttler
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Befestigung mit individuellem Array zur Aufnahme von Reagenzgläsern auf einem Plattformschüttler.
- Erfordert die Universalbefestigung VG 3.3
- Erleichtert das Vortexen mehrerer Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Röhrchengröße | 12 mm |
| Produkttyp | Reagenzglasadapteraufsatz |
| Beschreibung | Teströhrchenadapteraufsatz |
| Modell | Modell MS 1.32 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universalbefestigung, Schüttler |
| Anzahl Positionen | 6 |