Learn More
KARTELL Test Tube
Artikelnummer. 10534051
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1500 Stück
Artikelnummer. 10534051
Marke: KARTELL 0560100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This Test Tube has a round bottom with a freestanding skirt to allow it to stay upright without a rack.
  • 12 mL PS tubes with PE screw caps.
  • Tubes have a round bottom and a freestanding skirt.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 mL
Länge (metrisch) 103.9 mm
Material Polystyrol
Form Cylindrical
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated No
Produkttyp Test Tube