Learn More
Thermo Scientific Chemicals TES, 99 %, für Biochemie
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | (0.1M aq. soln.), (0.1M aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
| Chemischer Name oder Material | TES |
| Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) |
| Namenshinweis | For biochemistry |
| Schmelzpunkt | 223.0°C to 225.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4 to 8 (0.1M soln. at 20°C) |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Mehr anzeigen |