Learn More
Bunzl Healthcare™ Terumo™ Spritze mit exzentrischem Luer-Ansatz
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine überragende thermische und chemische Beständigkeit. Bunzl™ Terumo™ Spritzen mit exzentrischem Luer-Anschluss haben ein einzigartiges Kegeldesign, das das Durchdringen der Haut erleichtert und Traumen minimiert.
31.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7886 (DIS 7886) |
---|---|
Material | Polypropylene |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten |
Produkttyp | Spritze mit exzentrischem Luer-Slip-Anschluss |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11507302
|
Bunzl Healthcare™
8SS20ES1 |
20 ml | 1 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Zylinder und Kolben aus klarem Polypropylen, doppelter Kontaktring
- Der integrierte Kolbenstopp verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen
- Steril, latexfrei
- Auffällige, präzise Skalierung
- Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
- Einzeln in manipulationssicheren Aufreißverpackungen verpackt
- Ohne Nadeln
- Für Gase oder Flüssigkeiten
- Exzentrisches Luer-Lock
Nur zur Verwendung in der Forschung, außer anderweitig angegeben.
Spezifikation
ISO 7886 (DIS 7886) | |
Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten | |
Ja | |
Ja |
Polypropylene | |
Spritze mit exzentrischem Luer-Slip-Anschluss | |
Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch | |
Steril |