Learn More
tert-Pentylmagnesiumchlorid, 1 M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470998 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15470998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54824.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C. lagern, luft- und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Pentylmagnesium chloride
CAS 28276-08-6
Dichte 0.831
Summenformel C5H11ClMg
Strukturformel CH3CH2C(CH3)2MgCl
MDL-Nummer MFCD00010356
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1,1-dimethylpropyl, t-amylmagnesium chloride, tert-pentylmagnesium chloride, nwfdyjdcsihfab-uhfffaoysa-m, 1,1-dimethylpropyl magnesium chloride, magnesium,chloro 1,1-dimethylpropyl, chloro 2-methylbutan-2-yl magnesium, tert-pentylmagnesium chloride, 1m in 2-methf, 1,1-dimethylpropylmagnesium chloride solution, 1.0 m in diethyl ether
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(C)(C)[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;2-Methylbutan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 130.90
PubChem CID 4056867
Formelmasse 130.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in 2-MeTHF