Learn More
Tert-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027687
35.80 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-39-8
C5H13N
87.166
MFCD00008056
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
68986
CHEBI:84236
2-Methylbutan-2-amin
CCC(C)(C)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
594-39-8
C5H13N
87.166
MFCD00008056
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine
68986
CHEBI:84236
2-Methylbutan-2-amin
CCC(C)(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Pentylamine
Dichte 0.746
Siedepunkt 76°C to 78°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.3995
Menge 25 g
UN-Nummer UN1106
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%