Learn More
Tert-Octylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-177191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10021420
Marke: Thermo Scientific Acros 129500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-45-9 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-45-9
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00008053
InChI-Schlüssel QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine
PubChem CID 61017
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpentan-2-amin
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Octylamine
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -67.0°C
Dichte 0.8050g/mL
Siedepunkt 137.0°C to 143.0°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 5 g
Beilstein 04, 198
Relative Dichte 0.805
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Octylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.