Learn More
Tert-Octylamin, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 129500050
Additional Details : CAS : 107-45-9 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2734 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
107-45-9 | |
129.24 | |
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N | |
61017 | |
CC(C)(C)CC(C)(C)N |
C8H19N | |
MFCD00008053 | |
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine | |
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin |
Spezifikation
tert-Octylamine | |
32°C | |
Glasflasche | |
0.805 | |
137.0°C to 143.0°C | |
-67.0°C | |
95% | |
94% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2 | |
04, 198 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
CC(C)(C)CC(C)(C)N | |
129.24 | |
129.24 | |
95% |
0.8050g/mL | |
Authentic | |
1.4235 to 1.4255 | |
0.3% max. | |
Nicht ausgewiesen | |
5g | |
107-45-9 | |
C8H19N | |
MFCD00008053 | |
tert-octylamine, 1,1,3,3-tetramethylbutylamine, 2-pentanamine, 2,4,4-trimethyl, t-octylamine, 2,4,4-trimethyl-2-pentylamine, butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl, 1,1,3,3-tetramethylbutanamine, butylamine, bis 1,3-dimethyl, unii-s84lil883b, 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine | |
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin | |
61017 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Octylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.