Learn More
tert-Butylhydrochinon, TRC
Artikelnummer. 30137998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137998 25 g 25 Gramm
30137593 100 g 100 Gramm
30011219 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69295025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1948-33-0
Summenformel C10 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Synonym Hydroquinone, tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzenediol, 2-(1,1-Dimethylethyl)hydroquinone, 2-(tert-Butyl)-p-hydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-tert-Butyl-1,4-benzenediol, 2-tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-tert-Butyl-1,4-hydroquinone, 2-tert-Butyl-4-hydroxyphenol, 2-tert-Butylhydroquinone, Banox 20BA, Grindox 204, Grindox 450, Keniox 20, MC-TB 20, MTBHQ, Mono-tert-butylhydroquinone, Mono-tertiarybutylhydroquinone, NSC 4972, PI 172, Stearer TBH, TBHQ, Tenox 20, Tenox TBHQ, t-Butylhydroquinone, t-Butylhydroquinone, tert-Butyl-1,4-benzenediol, tert-Butyl-1,4-dihydroxybenzene, tert-Butyldihydroxybenzene, tert-Butylhydroquinone
IUPAC-Name 2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol
SMILES CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydroquinone
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Formelmasse 166.0994