Learn More
tert-Butylhydrochinon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453187 1000 g 1000 Gramm
11409486 500 g 500 Gramm
11419486 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19206.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
TBHQ wurde zur Untersuchung der Inaktivierung von barotoleranten Stämmen von Listeria monocytogenes und Escherichia coli verwendet. Umweltfreundliche Elektrodenmaterialien für Superkondensatoren wurden durch die Beschichtung der Oberfläche von Graphen-Nanosheets mit TBHQ erreicht. TBHQ wird häufig als Konservierungsmittel für Lebensmittel verwendet. Hemmt die oxidative Ranzigkeit in gefrorenen gekochten Fischflocken durch tert-Butylhydrochinon. Die Aktivierung des nukleären Faktor E2-bezogenen Faktors 2-abhängigen Antioxidans-Response-Elements erfolgt durch tert-Butylhydrochinone, das bevorzugt in Astrozyt-Zuständen auftritt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (10 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1948-33-0
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002344
InChI-Schlüssel BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylhydroquinone, tbhq, 2-tert-butylhydroquinone, t-butylhydroquinone, mtbhq, t-butyl hydroquinone, 2-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2-t-butylhydroquinone, mono-tert-butylhydroquinone, sustane
PubChem CID 16043
ChEBI CHEBI:78886
IUPAC-Name 2-tert-Butylbenzol-1,4-Diol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydroquinone
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Dichte 1.05
Siedepunkt 295°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 637923
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water(10g/L).
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%