Learn More
tert-Butylhydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30334664
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334664 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB693630100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylhydrazine Hydrochloride
CAS 7400-27-3
Summenformel C4H13ClN2
Menge 100 g
Synonym (1,1-Dimethylethyl)hydrazine Hydrochloride, N'-tert-Butylhydrazine Hydrochloride, t-Butylhydrazine Hydrochloride, tert-Butylhydrazine Monohydrochloride, tert-Butylhydrazinium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NN
IUPAC-Name tert-Butylhydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 124.61
Formelmasse 124.0767