Learn More
tert-Butylethin, TRC
Artikelnummer. 30329066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69212025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylethyne
CAS 917-92-0
Summenformel C6H10
Menge 25 g
Synonym 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES CC(C)(C)C#C
IUPAC-Name 3,3-Dimethylbut-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 82.14
Formelmasse 82.0783