Learn More
tert-Butyldiphenylchlorosilan, TRC
Artikelnummer. 30179517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179517 2 g 2 Gramm
30178970 10 g 10 Gramm
30179031 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179517 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6924152G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58479-61-1
Summenformel C16H19ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 274.86
Synonym 1,1'-[Chloro(1,1-dimethylethyl)silylene]bisbenzene, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, (1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl Chloride, (Chloro)(tert-butyl)diphenylsilane, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, Chlorodiphenyl-tert-butylsilane, Diphenyl-tert-butylsilyl Chloride, NSC 617386, tert-Butylchlorodiphenylsilane, tert-Butyldiphenylsilyl Chloride, TBDPSCl, TBDPS-Cl
IUPAC-Name Tert-Butyl-chlor-diphenylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Formelmasse 274.0945