Learn More
Tert-Butyldiphenylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490653 10 g 10 Gramm
11400663 50 g 50 Gramm
11410663 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490653 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12721.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.863 g/mol
tert-Butyldiphenylchlorosilane acts as a silylating reagent used to protect alcohols and in the preparation of silyl ethers. It plays a major role as a raw material and a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used for the synthesis of interphenylene phenyloxazoles which can be used for the treatment of circulatory disorders, angina and stroke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyldiphenylchlorosilan dient als Silylierungsreagenz zum Schutz von Alkoholen und zur Herstellung von Silylethern. Es spielt eine große Rolle als Rohstoff und Vorstufe in der organischen Synthese und für Pharmazeutika. Es wird auch für die Synthese von interphenylenen Phenyloxazolen verwendet, die zur Behandlung von Kreislaufstörungen, Angina und Schlaganfall eingesetzt werden können.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58479-61-1
Summenformel C16H19ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 274.863
MDL-Nummer MFCD00000497
InChI-Schlüssel MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC-Name Tert-Butyl-chlor-diphenylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 90°C to 92°C (0.01mmHg)
Chemischer Name oder Material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Menge 10 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 644023
Flammpunkt 112°C (233°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formelmasse 274.87
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.568
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.072