Learn More
Tert-Butyldiphenylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400663
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11400663
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12721.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.863 g/mol
tert-Butyldiphenylchlorosilane acts as a silylating reagent used to protect alcohols and in the preparation of silyl ethers. It plays a major role as a raw material and a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used for the synthesis of interphenylene phenyloxazoles which can be used for the treatment of circulatory disorders, angina and stroke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyldiphenylchlorosilan dient als Silylierungsreagenz zum Schutz von Alkoholen und zur Herstellung von Silylethern. Es spielt eine große Rolle als Rohstoff und Vorstufe in der organischen Synthese und für Pharmazeutika. Es wird auch für die Synthese von interphenylenen Phenyloxazolen verwendet, die zur Behandlung von Kreislaufstörungen, Angina und Schlaganfall eingesetzt werden können.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58479-61-1
Summenformel C16H19ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 274.863
MDL-Nummer MFCD00000497
InChI-Schlüssel MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
IUPAC-Name Tert-Butyl-chlor-diphenylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 90°C to 92°C (0.01mmHg)
Chemischer Name oder Material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Menge 50 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 644023
Flammpunkt 112°C (233°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formelmasse 274.87
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.568
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.072