Learn More
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30334269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334269 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB9427451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Summenformel C8H18O2Si
Menge 1 g
Synonym Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMILES O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)acetaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 174.31
Formelmasse 174.11