Learn More
tert.-Butyldichlorphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029848
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.99
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
Tert-butyl(dichlor)phosphan
CC(C)(C)P(Cl)Cl
25979-07-1
C4H9Cl2P
158.99
MFCD00013615
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
117690
Tert-butyl(dichlor)phosphan
CC(C)(C)P(Cl)Cl
Reactant for the synthesis of alkali metal complexes. As intermediates. tert-Butyldichlorophosphine (TBDCP) is used primarily in the preparation of monoand bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations and other asymmetric reactions as well as transition metal coupling reactions. This reagent is also used in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Synthese von Alkalimetallkomplexen. tert-Butyldichlorphosphin (TBDCP) wird hauptsächlich als Zwischenprodukt in der Herstellung von Mono- und Bidentat-Phosphinliganden in Metallkomplexen für katalytische asymmetrische Hydrierungen und andere asymmetrische Reaktionen sowie in Übergangsmetall-Kupplungsreaktionen verwendet. Dieses Reagenz wird auch bei der Herstellung weiterer Phosphine in katalytischen Polymerisationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in n-Pentan, n-Hexan, Äther, Toluol und THF. tert-Butyldichlorphosphin ist unbeschränkt löslich in Kohlenwasserstoff und ätherischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Luft, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyldichlorophosphine
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Strukturformel (CH3)3CPCl2
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Soluble in n-Pentane,n-Hexane,Ether,Toluene,THF. tert-Butyldichlorophosphine is infinitely soluble in hydrocarbon and ethereal solvents.
Formelmasse 159
Reinheit (%) 98%