Learn More
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10346170 1 L Glasflasche 1 Liter
10204040 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10311564 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346170 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107870010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-06-6
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00008816
InChI-Schlüssel YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC-Name tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylbenzene
Schmelzpunkt -58.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 169.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)3
Brechungsindex 1.492
Menge 1 L
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viskosität 1.15 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit