Learn More
tert-Butylamin, TRC
Artikelnummer. 30342121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342121 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69077550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Summenformel C4 H11 N
Menge 50 mL
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)N
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 73.137
Formelmasse 73.089