Learn More
tert-Butylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469442
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469442 100 g 100 Gramm
11453950 5 g 5 Gramm
11459442 25 g 25 Gramm
11479442 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11469442 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10162.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylacetylchlorid wird als Acylchlorid-Verbindung für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für wichtige Acylierungsreagenzien agrochemisch und pharmazeutisch verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7065-46-5
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00000737
InChI-Schlüssel BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylacetyl chloride
Dichte 0.967
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.423
Menge 100 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1740421
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) ≥98%