Learn More
tert-Butylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10204710
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1070-83-3
C6H12O2
116.16
MFCD00002715
MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
14057
CHEBI:38647
3,3-Dimethylbutansäure
CC(C)(C)CC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1070-83-3
C6H12O2
116.16
MFCD00002715
MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
14057
CHEBI:38647
3,3-Dimethylbutansäure
CC(C)(C)CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butylacetic acid
Schmelzpunkt -8°C to 6°C
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 185.0°C to 190.0°C
Flammpunkt 88°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2CO2H
Brechungsindex 1.4090 to 1.4110
Menge 50 mL
Beilstein 02, 337
Merck Index 15, 1540
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 19g/L (20 c)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.