Learn More
Tert-Butyl-Vinylacetat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl vinylacetate |
Dichte | 0.877 |
Flammpunkt | 31°C (88°F) |
Strukturformel | CH2=CHCH2CO2C(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.413 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Formelmasse | 142.2 |
Reinheit (%) | 97% |