Learn More
tert.-Butylvinylether, 98 %, stab. mit ca. 0.1 % N,N-Diethylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427785
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427785 5 g 5 Gramm
15437785 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30770.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
tert-Butyl vinyl ether is used in the synthesis of 3-tert-Butoxycyclobutanone by reacting with ketene using zinc(II) chloride as a catalyst. It acts as an intermediate for the functional vinyl monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylvinylether wird bei der Synthese von 3-Tert-Butoxycyclobutanon verwendet, da es mit Keton mit Zink(II)-chlorid als Katalysator reagiert. Dient als Zwischenprodukt für das funktionelle Vinylmonomer.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Kohlenstoffdisulfid, Chloroform und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 926-02-3
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD00048246
InChI-Schlüssel PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
IUPAC-Name 2-Ethenoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl vinyl ether
Namenshinweis stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline
Dichte 0.762
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)3COCH=CH2
Brechungsindex 1.399
Menge 5 g
UN-Nummer UN3271
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,carbon disulfide,chloroform and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl vinyl ether, 98%, stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl vinyl ether, N,N-diethylaniline