Learn More
Tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazin-1-carbonyl)butylcarbamat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 328.45 |
| Reinheit (%) | 97% |