Learn More
Tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazin-1-carbonyl)butylcarbamat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587770
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10587770 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10301380 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10687390 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10587770 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08535CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1174064-68-6
Summenformel C16H32N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.457
InChI-Schlüssel CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Synonym tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
PubChem CID 45594327
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-5-(dimethylamino)-1-oxo-1-piperazin-1-ylpentan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 328.45
Reinheit (%) 97%