Learn More
tert-Butylperbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30329152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329152 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329152 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB116620500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Perbenzoate
CAS 614-45-9
Summenformel C11H14O3
Menge 500 mg
Synonym Benzoyl tert-butyl peroxide, CP 02, CP 02 (catalyst), Chaloxyd TBPB, Chaloxyd, TBPB-HA-M 1, Esperox 10, Interox TBPB-HA-M 1, Kayabutyl B, LQ-TBPB, Link-Cup, TBPB, Luperox P, Luperox PXL, NSC 674, Norox TBPB, Perbutyl Z, TBPB, TBPB-HA-M 1, TBPB-HA-M 3, TC 5, TC 5 (vulcanizer), Trigonox 93, Trigonox C, Trigonox C 50D, V 73, t-Butyl peroxybenzoate, tert-Butyl benzoyl peroxide, tert-Butyl peroxybenzoate
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name tert-Butylbenzolcarboperoxoat
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.0943