Learn More
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat, 98+%
Artikelnummer. 10616154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616154 1 g Glasflasche 1 Gramm
10266500 5 g Glasflasche 5 Gramm
15129233 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616154 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209870010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 36016-38-3 | C5H11NO3 | 133,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36016-38-3
Summenformel C5H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00002107
InChI-Schlüssel DRDVJQOGFWAVLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-hydroxylamine, n-tert-butoxycarbonylhydroxylamine, tert-butyl hydroxycarbamate, boc-amino alcohol, carbamic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, n-hydroxycarbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl-n-hydroxycarbamate, n-tert-boc-hydroxylamine, t-butyl n-hydroxycarbamate, n-tert-butyloxycarbonylhydroxylamine
PubChem CID 97534
IUPAC-Name Tert-butyl-N-hydroxycarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-hydroxycarbamate
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 53.0°C to 57.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HONHCO2C(CH3)3
Menge 1 g
Beilstein 03,IV,168
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke