Learn More
tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10390773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10390773 1 g 1 Gramm
10136942 250 mg 250 Milligramm
10645155 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390773 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01028DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 220298-96-4
Summenformel C12H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.29
MDL-Nummer MFCD02183573
InChI-Schlüssel URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
PubChem CID 2794659
IUPAC-Name tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.29
Reinheit (%) 97%