Learn More
Tert-Butylmethylsulfoxid, Tech 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337536
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11081.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14094-11-2
Summenformel C5H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 120.21
MDL-Nummer MFCD00041528
InChI-Schlüssel YPRPSRLQZMDWFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl sulfoxide, tert-butyl methyl sulfoxide,-, 2-methyl-2-methylsulfinyl propane, unii-l3hjh0t7af, unii-08osz570vu, 2-methanesulfinyl-2-methylpropane, tert-butyl methylsulfoxide, l3hjh0t7af, tert-butyl methyl sulphoxide, r-methyl tert-butyl sulfoxide
PubChem CID 139684
IUPAC-Name 2-Methyl-2-Methylsulfinylpropan
SMILES CC(C)(C)S(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl sulfoxide
Siedepunkt 64°C to 66°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.473
Menge 5 g
Beilstein 1815804
Formelmasse 120.21
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch