Learn More
tert-Butylmethylether, TRC
Artikelnummer. 30346809
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346809 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69337050ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tert-butyl ether
CAS 1634-04-4
Summenformel C5 H12 O
Menge 50 mL
Synonym Methyl-tert-Butyl Ether, Propane, 2-methoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl methyl ether, 2-Methyl-2-methoxypropane, Driveron, MTBE, Methyl 1,1-dimethylethyl ether, Methyl tert-butyl ether, Methyl tertiary butyl ether, t-Butyl methyl ether, tert-Butoxymethane, tert-Butyl methyl ether
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(C)C
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Formelmasse 88.0888