Learn More
tert-Butylethylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431284 25 g Glasflasche -
10103101 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339400250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32864-38-3 | Molecular Formula: C9H16O4 | Molecular Weight: 188.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32864-38-3
Summenformel C9H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00009193
InChI-Schlüssel OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
IUPAC-Name 3-O-Tert-Butyl1-O-Ethyl-Propanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material tert-Butyl ethyl malonate
Dichte 1.0010g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 87°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4163
Menge 25 g
Relative Dichte 1.001
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) 97%