Learn More
tert-Butyl-Diethylphosphonacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047116
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
27784-76-5
C10H21O5P
252.247
MFCD00075414
NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
2773685
tert-Butyl-2-diethoxyphosphorylacetat
CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
27784-76-5
C10H21O5P
252.247
MFCD00075414
NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
2773685
tert-Butyl-2-diethoxyphosphorylacetat
CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
tert-Butyl diethylphosphonoacetate is used as a reactant for preparation of hydroxymethylated dihydroxyvitamin D3 analogs via Wittig-Horner approach, as potential antitumor agents, synthesis of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat 3) and bicyclic triaminophosphine-promoted stereoselective synthesis of a,β-unsaturated esters, fluorides, and nitriles from aldehydes and ketones using Wadsworth-Emmons phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyldiethylphosphonoacetat wird als Reaktionsmittel zur Herstellung von hydroxymethylierten Dihydroxyvitamin-D3-Analoga über den Wittig-Horner-Ansatz als potenzielle Antitumormittel verwendet, Synthese von phosphopeptidähnlichen nachahmenden Medikamentvorläufern, die auf die Src-Homologie 2 (SH2)-Domäne des Signalwandlers und Aktivators der Transkription 3 (Stat3) abzielen, und bizyklische triaminophosphingestützte stereoselektive Synthese von a,ß-ungesättigten Estern, Fluoriden und Nitrilen aus Aldehyden und Ketonen unter Verwendung von Wadsworth-Emmons Phosphonaten.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Dichte 1.074
Siedepunkt 100°C to 103°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 1 g
Beilstein 2050126
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 252.25
Reinheit (%) 95%