Learn More
tert-Butylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309659 500 mL 500 Milliliter
11469903 250 mL 250 Milliliter
11459903 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11309659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13004.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylchlorid spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsmaterial für die Durchführung nukleophiler Substitutionsreaktionen zur Herstellung von Alkohol- und Alkoxidsalzen. Es wird als Alkylierungsmittel für die Einführung der tert-Butylgruppe verwendet und ist auch an Friedel-Crafts-Reaktionen beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Benzol, Chloroform und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-20-0
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.566
MDL-Nummer MFCD00000816
InChI-Schlüssel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl chloride
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 0.846
Siedepunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.3848
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1730872
Merck Index 14,1562
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) ≥98%