Learn More
tert-Butylcarbamat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369963 25 g 25 Gramm
11349963 1 g 1 Gramm
11359963 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00259.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.68 CHF
    159.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 28.03 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butylcarbamat wird in der palladiumkatalysierten Synthese von N-Boc-geschützten Anilinen eingesetzt. Wurde bei der Synthese von tetrasubstituierten Pyrrolen verwendet, die mit Ester- oder Ketongruppen an der C-3-Position funktionalisiert sind.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Chloroform und Alkoholen. Schwer löslich in Petrolether und Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4248-19-5
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00007962
InChI-Schlüssel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-Name tert-Butylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Spécification
Chemischer Name oder Material tert-Butyl carbamate
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Beilstein 1744500
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water.
Menge 25 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.