Learn More
tert-Butylcarbamat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359963
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359963 5 g 5 Gramm
11349963 1 g 1 Gramm
11369963 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00259.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
tert-Butylcarbamat wird in der palladiumkatalysierten Synthese von N-Boc-geschützten Anilinen eingesetzt. Wurde bei der Synthese von tetrasubstituierten Pyrrolen verwendet, die mit Ester- oder Ketongruppen an der C-3-Position funktionalisiert sind.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Chloroform und Alkoholen. Schwer löslich in Petrolether und Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4248-19-5
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00007962
InChI-Schlüssel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-Name tert-Butylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl carbamate
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Beilstein 1744500
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water.
Menge 5 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%