Learn More
tert-Butylbromacetat, TRC
Artikelnummer. 30338987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338987 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69074510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Bromoacetate
CAS 5292-43-3
Summenformel C6H11BrO2
Menge 10 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
IUPAC-Name tert-Butyl-2-bromacetat
Molekulargewicht (g/mol) 195.05
Formelmasse 193.9942