Learn More
tert-Butylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30415476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415476 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1175405ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Summenformel C4 H10 O
Menge 5 mL
Synonym tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Formelmasse 74.0732