Learn More
tert-Butylacrylat (stabilisiert mit MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30330255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330255 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690506100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Summenformel C7H12O2
Menge 100 mL
Synonym 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0837