Learn More
tert-Butylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10247543 5 L Plastikeimer 5 Liter
10631663 100 mL Glasflasche -
10161052 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10247543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371130051
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-39-4 , 150-76-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00008809
InChI-Schlüssel ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acrylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -69.0°C
Dichte 0.8830g/mL
Siedepunkt 121.0°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel H2C=CHCO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 5 L
Beilstein 02, IV, 1465
Relative Dichte 0.883
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.