Learn More
tert-Butylacrylat, 99 %, stab mit 15 ppm4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333986 1000 mL 1 Liter
11313986 100 mL 100 Milliliter
11323986 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17169.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylacrylat ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(tert-butyl acrylat)-Polymeren, Poly(Acrylsäure)-Polyelektrolyt-Bürsten und 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-Propionsäure-tert-Butylester verwendet wird. Wird auch in Farben, Beschichtungen, Hochpolymer-Papierkonditionierern, Pflegepolymer-Produkten und Carbonylreform-Polyolefin verwendet. Dient darüber als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-39-4
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00008809
InChI-Schlüssel ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt ∼-69°C
Dichte 0.883
Siedepunkt 121°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Strukturformel CH2=CHCOOC(CH3)3
Brechungsindex 1.411
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1742329
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%