Learn More
tert-Butylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl acetate is used as a solvent in the production of lacquers, enamels, inks, adhesives, thinners, industrial cleaners and coating blends It is also used as a process solvent for chemical reactions and polymerization. In synthetic organic chemistry, it is used as a tert-butyl group. It serves as an intermediate in the production of pharmaceuticals and synthetic flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butylacetat wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Lacken, Emaillen, Farben, Klebstoffen, Verdünnern, Industriereinigern und Beschichtungsmischungen verwendet; wird auch als Prozesslösungsmittel für chemische Reaktionen und Polymerisation verwendet. Wird in der synthetischen organischen Chemie als tert-Butylgruppe verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und synthetischen Aromastoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl acetate |
| Schmelzpunkt | -62°C |
| Dichte | 0.863 |
| Siedepunkt | 94°C to 96°C |
| Flammpunkt | 4°C (39°F) |
| Strukturformel | CH3CO2C(CH3)3 |
| Brechungsindex | 1.3865 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1123 |
| Beilstein | 1699506 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl acetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl acetate