Learn More
tert-Butyl-4-formyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxylat, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-formyl-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Synonym | tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-formyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl 4-formyl-3,5-dimethylpyrazolecarboxylate, 3,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrazole, n1-boc protected, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-formyl-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester |
Formelmasse | 224.26 |
Reinheit (%) | 97% |