Learn More
Tert-Butyl-4'-(Brommethyl)biphenyl-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430766
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15430766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54100.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 114772-40-6 | C18H19BrO2 | 347.252 g/mol
1,1-Dimethylethyl Esterbiphenyl is used in the preparation of angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Dimethylethyl-Esterbiphenyl wird bei der Herstellung von Angiotensin II-Rezeptorantagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und DMSO.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114772-40-6
Summenformel C18H19BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 347.252
MDL-Nummer MFCD06657561
InChI-Schlüssel YHXCWNQNVMAENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-4'-bromomethyl biphenyl, tert-butyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate, tert-butyl 2-4-bromomethyl phenyl benzoate, tert-butyl 4'-bromomethyl-1,1'-biphenyl-2-carboxylate, unii-me3i28o0tc, tert-butyl 4'-bromomethyl-2-biphenylcarboxylate, me3i28o0tc, telmisartan impurity h, tert-butyl 2-4-bromomethylphenyl benzoate, 1,1-dimethylethyl 4'-bromomethyl biphenyl-2-carboxylate
PubChem CID 9906257
IUPAC-Name tert-butyl-2-[4-(brommethyl)phenyl]benzoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C2=CC=C(C=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate,and DMSO.
Formelmasse 347.24
Reinheit (%) 97%