Learn More
tert-Butyl4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazin-1-carboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10632065 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10026262 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43909CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857284-20-9
Summenformel C15H23N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 293.367
MDL-Nummer MFCD08060526
InChI-Schlüssel QKCHWJYIPFBVRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-hydroxymethyl pyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-hydroxymethyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7537576
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[5-(Hydroxymethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[5-(hydroxymethyl)pyrid-2-yl]piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 293.36
Reinheit (%) 97%