Learn More
tert-Butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11300627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11300627 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10172894 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300627 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43904CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 479226-10-3
Summenformel C15H21N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 291.351
MDL-Nummer MFCD08271923
InChI-Schlüssel NETKWTAEPIGRLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525767
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(5-Formylpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(5-formylpyrid-2-yl)piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym tert-butyl 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-formylpyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, 4-5-formylpyridin-2-yl piperazine, n1-boc protected, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-5-formyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-formyl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
Formelmasse 291.35
Reinheit (%) 97%