Learn More
tert-Butyl-4-{4-[(methylamino)-methyl]-phenyl}-piperazin-1-carboxylat, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431703 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10066162 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431703 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC30046DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 681508-91-8
Summenformel C17H27N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 305.422
MDL-Nummer MFCD08060503
InChI-Schlüssel VERAVZPFPZKVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-methylamino methyl phenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-methylaminomethyl phenyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 7164564
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[4-(Methylaminomethyl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}piperazine-1-carboxylate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 305.42
Reinheit (%) 90%