Learn More
tert-Butyl4-(4-formylbenzyloxy)piperidin-1-carboxylat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632895
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10632895 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10622895 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632895 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67904DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1080028-74-5
Summenformel C18H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 319.401
MDL-Nummer MFCD11841070
InChI-Schlüssel WQFHJESQGSVMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-formylbenzyloxy piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-formylphenyl methoxy piperidine-1-carboxylate, 1-4-formylbenzyl oxy piperidine, n-boc protected, tert-butyl 4-4-formylbenzyl oxy piperidine-1-carboxylate, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy methyl benzaldehyde
PubChem CID 33589526
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[(4-Formylphenyl)Methoxy]Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tert-butyl 4-(4-formylbenzyloxy)piperidine-1-carboxylate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 319.4
Reinheit (%) 90%